Imprimer
Puisards pour liquides agressifs
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5353-0250 5353-0500 5353-1000
331-2110EA 114 EUR
331-2110 331-2111 331-2112
Puisards pour liquides agressifs
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Liquid samplers for aggressive liquids, with fixed rod.
  • Three sizes
  • Entirely made of polypropylene − No metal parts
  • Parts coming into contact with sample media made of PP