Imprimer
Échantillonneurs pour liquides, TeleScoop
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5354-0100 5354-0200 5355-0450 5354-4100 5354-0050 5354-5050 5354-5100 5354-5200 5355-0250 5354-2000 5354-3000 5355-0120 5355-0280 5355-0300 5355-0600 5354-5010 5354-5020 5355-0180 5354-2010
331-2131EA 85.3 EUR
331-2131 331-2132 331-2143 331-2145 331-2130 331-2120 331-2121 331-2122 300-0026 331-0040 331-0041 300-0037 300-0038 300-0039 300-0040 331-0042 300-0061 300-0237 129-1784
Échantillonneurs pour liquides, TeleScoop
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Le puisard à tige télescopique est un système de prélèvement disposant de multiples équipements pour des applications diverses. Les équipements (bécher à angle variable, bécher sur balancier, porte-flacons, bécher en inox et épuisettes) sont raccordés par encliquetage sur la tige télescopique. Idéal pour le prélèvement en bassins, cuves, puits, plants d'eau, etc. Les tiges téléscopiques en aluminium réglables en longueur permettent d'atteindre une profondeur de 6 m.
  • Pour l'industrie et le traitement des eaux
Puisard bécher à angle variable
Le bécher s'adapte aux formes de récipients les plus diverses, grâce à un angle d'inclinaison réglable (jusqu'à 90°).
Bécher sur balancier PP
Ce bécher se balance pour atteindre automatiquement l'horizontale. Rien ne peut déborder. Il s'adapte ainsi également au puits profonds et étroits (Ø 150 mm).
Bécher sur balancier V2A (1.4301)
Ce bécher se balance pour atteindre automatiquement l'horizontale. Rien ne peut déborder. Il s'adapte ainsi également au puits profonds et étroits (Ø 130 mm).
Bottle holder holds all bottles up to 88 mm Ø. Plastic, glass or metal bottles can be securely filled in this way. Angle steplessly adjustable up to 90°. With universal quick tightening strap. PP/PA.
Stainless steel AISI 304 (1.4301) beaker with scraper for powder, granules, pastes, mud. Sterilisable.
Stainless steel beaker V2A, extended rod with closed handle with immersion depth up to approx. 50 cm.
Épuisette de surface et épuisette en profondeur
Épuisettes pour le prélèvement de matières solides et d'organismes de plans d'eau.
Tige télescopique
Différents équipements peuvent être montés sur la tige télescopique (raccord à encliquetage). Chaque tige dispose d'une butée. Ainsi, il est impossible de provoquer une désolidarisation par accident d'une tige. Les tiges télescopiques ne permettent pas de rotation, pour une prise en main encore meilleure. Rigidité accrue des tiges télescopiques grâce à un profilé laminé à froid. Ressorts en inox.