Imprimer
Échantillonneur, UniSampler "Ex"
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UniSampler „Ex“
300-1044EA 506 EUR
300-1044
Échantillonneur, UniSampler "Ex"
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Le flacon en verre et le flexible sont connectés de telle manière qu'ils conduisent l'électricité et sont mis à la terre via un câble de mise à la masse. Fonctionnement : reliez l'appareil à la terre, plongez le tuyau d'aspiration à la profondeur requise, fixez l'adaptateur sur le flacon d'échantillonnage, faites le vide à l'aide de la pompe manuelle et recueillez l'échantillon, retirez le flacon d'échantillonnage rempli, fermez-le et étiquetez-le.
Specially developped for sampling flammable liquids of hazardous materials such as gasoline.
Certifications: PTB approval D- 333-009 618/00.
Informations de livraison: fourni avec flexible de 4 m, flacon en verre, pompe à vide et câble de mise à la masse dans le boîtier de transport.