Imprimer
Bombe à immersion
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5365-7000 5365-7500
300-1038EA 887 EUR
300-1038 300-0358
Bombe à immersion
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Fabriqué intégralement à partir de matériaux non générateurs d'étincelles, nickelé.
  • La partie supérieure dévissable permet un nettoyage aisé
  • Poids élevé pour une immersion rapide
  • Poignée de transport robuste
Bombe à immersion pour le prélèvement d'huiles non raffinées, de produits liquides d'huiles minérales, de carburants, d'essence test ou spéciale, de mazout, de pétrole et de lubrifiants liquides conformément aux groupes à risque d'explosion IIA, IIB et IIC.
Échantillonnage ciblé: deux câbles de descente sont nécessaires (câble porteur et câble de traction). Plonger la bombe à immersion jusqu’à la profondeur souhaitée. À la profondeur souhaitée, tirer sur le câble de traction, la vanne s'ouvre. L'échantillon s'écoule dans le flacon. Relâcher le câble de traction. La vanne se ferme. Remonter la bombe avec le câble porteur. Vider la bombe sur la coupelle.
Prélèvement en profondeur: laisser descendre la bombe à immersion avec le câble jusqu'au fond. La vanne s'ouvre automatiquement par le poids même de la bombe à immersion. L'échantillon s'écoule dans la bombe. Remonter la bombe avec le câble, la vanne se ferme automatiquement. Vider la bombe sur la coupelle.
Certifications: Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0.
Informations de commande: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.