Imprimer
Préleveurs de liquides, ViscoSampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5331-2100 5331-2200 5331-1100 5331-1200 5331-1060 5331-2060
331-2160EA 727 EUR
331-2160 331-2161 331-2162 331-2163 331-0038 331-0039
Préleveurs de liquides, ViscoSampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Le ViscoSampler est doté d'une forte puissance d’aspiration pour les fluides de forte viscosité. Le piston aspire le fluide, avant de l’expulser ensuite.
  • En PTFE/FEP ultra-pur et chimiquement inerte pour collecter des échantillons sans contamination
  • Nettoyage facile – toutes les surfaces sont non poreuses et sans rainures
  • Évite le dépôt de salissures
  • Ne sont utilisés que les filetages ronds qui ont fait leur preuve dans l’hygiène agro-alimentaire
  • Démontage et nettoyage aussi simples que possible
Conçu spécialement pour les substances visqueuses telles que les boues, la vase, les échantillons de sols et d’argile, les sédiments, les huiles, les émulsions, les crèmes.
Informations sur les accessoires: Poignées à codage couleur pour éviter les confusions disponibles en option.