Imprimer
Échantillonneurs, MiniSampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5305-0100 5305-0110
300-1021EA 280 EUR
300-1021 312-1171
Échantillonneurs, MiniSampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Avec l'échantillonneur sous vide MiniSampler, seuls le tuyau d’aspiration et le flacon d’échantillonnage d’origine entrent en contact avec le liquide prélevé. Risque minimal de contamination croisée. Une fois l’échantillon prélevé, le flacon est immédiatement fermé.
● MiniSampler PE pour le prélèvement de produits usuels
● MiniSampler PTFE pour le prélèvement de produits ultra-purs
  • Hauteur d'aspiration 5 m maximum, selon le milieu
  • Le tuyau d’aspiration jetable se remplace facilement, ce qui élimine les risques d'altération des prélèvements
  • Le tuyau permet de
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable