Imprimer
Rollers modulaires pour production cellulaire, avec entraînement toutes positions, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 13870 EUR
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Rollers modulaires pour production cellulaire, avec entraînement toutes positions, Wheaton®
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
Cet appareil à rollers pour de production de cellules standard permet une flexibilité pour le scale-up et la production de cultures de cellules monocouches dans des flacons roller standard. Le système se compose d'une unité d'entraînement de base et d'un plateau à rollers à cinq positions auxquels des plateaux à rollers supplémentaires peuvent être ajoutés. Un puissant moteur à courant continu, avec contrôle de vitesse et démarrage progressif, entraîne les bouteilles à travers une série de courroies antidérapantes durables. L'entraînement toutes positions est un système d'entraînement à traction positive pour bouteilles en plastique légères, dans lequel chaque roller est entraîné individuellement.
  • Pour les bouteilles de 108 à 121 mm de diamètre et jusqu'à 550 mm de longueur
  • Rotation progressive contrôlée numériquement, précise à 0,1 tr/min
  • Moteur de précision sans balais et sans entretien
  • LCD lumineux pour une utilisation facile
  • Plusieurs configurations de plateaux et de capacités sont disponibles pour une plus grande flexibilité du processus
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Vitesse des bouteilles: 0,25 à 5,3 t/min
rpm (110 mm bottle)
Avertissement : Ne pas utiliser à des températures supérieures à 40 °C.
Informations de livraison: Fourni sans récipients (disponibles séparément).