Imprimer
Réfrigérateurs de laboratoire Mediline, LKPv
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Mediline
472-2391EA 8620 EUR
472-2391 472-0119 471-1018 471-1050 471-1072 472-2394 472-2393 472-2392
Réfrigérateurs de laboratoire Mediline, LKPv
Réfrigérateurs
Ce sont les modèles MediLine à usage intensif avec refroidissement par air forcé. Le contrôleur comporte des alarmes de porte et de température qui peuvent être personnalisées pour s'adapter à l'utilisateur final. Le contrôleur peut être verrouillé.
  • Batterie de sauvegarde permettant l'enregistrement de données pendant 7,5 jours et batterie de sauvegarde de 72 heures pour le contrôleur en cas de défaillance de l'alimentation ; options d'interface dont infrarouge et RS485 pour l'enregistrement des données extérieures
  • Ventilation à air forcée
  • Affichage numérique multifonction et contrôleur de température électronique
  • Poignée ergonomique et portes à fermeture automatique
  • Equipé de roulettes (deux avec freins) et d'étagères en fil enduit de plastique
Une sonde de température de produit est disponible en option. Elle permet au contrôleur d'afficher la température ambiante et la température du produit, ainsi que, sur demande, des graphiques de performances. Contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
Plage de température de 0 ou −2 +16 °C (±3 °C) ; isolation de 83 mm (température ambiante max. : 43 °C).