Imprimer
Réfrigérateurs antidéflagrants, avec certificat ATEX
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LKEXV1800 LKEXV2600 LKEXV3600 LKEXV5400
471-1046EA 1560 EUR
471-1046 471-1047 471-1048 471-1049
Réfrigérateurs antidéflagrants, avec certificat ATEX
Réfrigérateurs
Refrigérateurs antidéflagrants, certifiés Atex, avec ventilation. Conçus pour la conservation en toute sécurité de matières inflammables.
  • Régulateur de température à l'extérieur
  • Porte verrouillable et réversible
  • Dégivrage automatique bac de récupération des condensats (vidange manuelle)
Temperature: +1 à +15 °C
All Liebherr laboratory refrigerators with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone II nA interior for gases, taking into account the safety requirements of material category 3G. They are therefore suited for storing explosive and highly flammable substances.
Certifications: Tous les réfrigérateurs de laboratoire Liebherr dotés d'un intérieur antidéflagrant sont testés conformément à la directive ATEX. Ils possèdent un intérieur en nA de zone II pour les gaz, qui tient compte des exigences de sécurité de la catégorie de matériel 3G. Ils sont, par conséquent, adaptés au stockage des substances explosives et hautement inflammables.