Imprimer
Réfrigérateurs universels
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KP4220 KP2620
471-1087EA 0 EUR
471-1087 471-1027
Réfrigérateurs universels
Réfrigérateurs
Ces réfrigérateurs à usage universel sont parfaits pour le stockage de produits non critiques.
  • Régulation électronique de la température, avec affichage numérique
  • Dégivrage hors cycle
  • Porte avec charnières à gauche ou droite interchangeables
Plage de température: 3 à 8 °C
Autres modèles disponibles sur demande.