Imprimer
Réfrigérateurs pour banque de sang, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MBR-107D MBR-1405GR MBR-705GR MBR-305GR-PE
472-1300EA 4110 EUR
472-1300 471-1167 471-1166 SANYMBR-305GR-PE
Réfrigérateurs pour banque de sang, PHCbi
Réfrigérateurs
With stainless steel interior and scratch resistant easy-to-clean baked-on acrylic finish. MBR series refrigerators provide two styles of storage systems, G-type (coated hard steel wire shelves) and GR-type (stainless steel roll-out drawers with card holders). A built-in controller with low and high temperature alarm maintains temperature at 2 °C (or 6 °C in case of malfunction) whilst a microprocessor is employed to maintain temperature within 1 °C of 4 °C, regardless of ambient temperature fluctuations and defrosting time.
  • Equipés d'un enregistreur à bande 30 jours (MBR-107D/506D) ou à disque 1/7/30 jours (MGR3-304GR/704GR/1404GR)
  • Porte  avec serrure à clé sécurisant le stockage du sang
  • Grand écran d'affichage LED, lampe intérieure, dégivrage automatique et contact d'alarme à distance
  • Réfrigérant respectant l'environnement, isolation exempt de CFC et compresseur hermétique
  • Système performant de réduction du bruit et des vibrations
Gamme de température: 4±1 °C (température ambiante jusqu'à 35 °C)
Conforme aux critères AABB
Certifications: Conforme aux critères AABB
Informations de livraison: Tous les modèles sont fournis avec porte verrouillable à clé, enregistreur à bande 30 jours (MBR-107D/506D) et à disque 1/7/30 jours (MBR-304GR/704GR/1404GR), lampe fluorescente et papier d'enregistreur pour un mois.