Imprimer
Handheld refactometers
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51324650 51324660
635-0445EA 2940 EUR
635-0445 635-0446
Handheld refactometers
Réfractomètres Réfractomètres portables
Ces réfractomètres, qui utilisent la méthode de la réflexion totale, sont des instruments portables de mesures en laboratoire et dans les environnements de production. L'écran LCD rétroéclairé et le menu intuitif simple permettent à l'utilisateur de modifier les réglages en quelques secondes. L'échantillon peut être placé sur la cellule de mesure ou la sonde peut être immergée directement dans le liquide.
  • Compensation automatique de la température
  • Utilisables comme instruments portables ou de paillasses
  • Différentes utilisations possibles: immersion de la sonde dans le liquide ou ajout de l'échantillon sur la cellule
  • Stockage de 1100 résultats maximum et transfert aisé avec l'interface IR
  • Le modèle Refracto GS est équipé d'un prisme en saphir, qui permet d'obtenir une gamme plus étendue et une réponse plus rapide
Les résultats peuvent être affichés en diverses unités standard, en unités applicables aux mesures de l'antigel et du vin, ainsi qu'à des applications personnalisées.
Informations de livraison: Fournis avec un étui de transport, un logiciel HelloCD™, deux piles AAA, des lingettes de nettoyage, deux pipettes en PE-BD, deux flacons en PE et des instructions d'utilisation.