Imprimer
Têtes de pompe multicanaux
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 1800 EUR
224-1445 224-1446 224-1447
Têtes de pompe multicanaux
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Têtes de pompe multicanaux, modèles C4, C8 et C12. Utilisables avec les moteurs d'entraînement péristaltiques PD 5001, PD 5101 et PD 5201, au moyen de l'adaptateur multicanaux. Possibilité d'utiliser 12 canaux en parallèle. Dosage séparé dans différents récipients en une seule opération.
  • Changement de tuyau aisé et rapide
  • Fonctionnement possible avec un chargement partiel de la tête de pompe
  • Possibilité d'adapter le débit par canal grâce à des tuyaux de diamètre différent
  • 4 ou 8 galets diminuent les pulsations
  • Possibilité d'échanger les cassettes en cours de fonctionnement
Modèle C4
8 galets pour un fonctionnement sans pulsations
La tête de pompe peut être équipée de 4 cassettes small (disponibles en option)
Possibilité d'équipement partiel de la tête de pompe
Installation aisée des cassettes
Modèle C8
4 galets pour un fonctionnement sans pulsations
Possibilité d'équiper la tête de pompe de 8 cassettes medium ou 4 cassettes large
Possibilité d'équipement partiel de la tête de pompe
Possibilité d'associer cassettes medium et large
Installation aisée des cassettes
Modèle C12
8 galets pour un fonctionnement sans pulsations
Possibilité d'équiper la tête de pompe de 12 cassettes small
Possibilité d'équipement partiel de la tête de pompe
Idéal pour le transport de plus petits volumes grâce au support d'entraînement intégré
Installation aisée des cassettes