Imprimer
Pompe vide-fût ultra pure
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
223-0120EA 679 EUR
223-0120 223-0038 223-0119 233-0121 223-0096 223-0094
Pompe vide-fût ultra pure
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompes pour la décantation de liquides haute pureté. Les matériaux en contact avec des liquides sont en PTFE et en FEP. Ainsi, les liquides qui agressent les matériaux classiques tels que le PP et le PVC peuvent être pompés (à l'exception du fluor élémentaire). Le robinet en PTFE empêche la fuite de vapeurs dangereuses et stoppe les égouttements.
  • Excellente résistance chimique
  • Des raccords de conteneur filetés pour les conteneurs disponibles dans le commerce sont proposés en option
  • Réglage variable en continu de la profondeur d'immersion de la pompe, ce qui permet d'assurer une bonne extraction résiduelle
Idéale pour la décantation de liquides haute pureté. Les matériaux en contact avec des liquides sont en PTFE et en FEP. Ainsi, les liquides qui agressent les matériaux classiques tels que le PP et le PVC peuvent être pompés (à l'exception du fluor élémentaire). Le robinet en PTFE empêche la fuite de vapeurs dangereuses et stoppe les égouttements.
  • Excellente résistance chimique
  • Des raccords de conteneur filetés pour les conteneurs disponibles dans le commerce sont proposés en option
  • Réglage variable en continu de la profondeur d'immersion de la pompe, ce qui permet d'assurer une bonne extraction résiduelle
PP contact parts and flexible PVC tubing.