These diaphragm liquid pumps work quietly and with little vibration to pump neutral and aggressive liquids. Application: Transferring liquids.
- Good chemical resistance
- Self priming
- Maintenance free, protected against dry running
- Standby mode
- Maximum pressure limiting
- Flow rate from 0,2 up to 3 L/min/Pressure head 10 mWg, suction head 3 mWg
- Pump heads available in PP, PVDF or PTFE, diaphragms available in PTFE, valves in FFKM
- Pressure head also available for 60 mWg on request
- Flow rate can either be set manually (Version S) or both
Version S:
Avec débit réglable. Commande manuelle
Réglable de 10 à 100%
Mode Standby
Limitation de la pression maximale
RC version:
Avec débit réglable (commande manuelle ou externe au choix)
Cette version comporte toutes les fonctionnalités de la version S, plus:
Commande analogique 0 - 10 V de 0 - 100%
Commande démarrage/arrêt à l'aide de contacts TTL
Signal de sortie pour indication des erreurs
Câble pour commande externe
With adjustable displacement quantity. Manual operation.