Imprimer
Polarimètre numérique, AP-300
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5291 RE-72043 RE-72044 RE-72045
635-0409EA 8670 EUR
635-0409 635-0500 635-0501 635-0502
Polarimètre numérique, AP-300
Polarimètres
AP-300 avec compensation automatique de la température (ATC) pour les usines de sucre.
  • Fonction de mot de passe permettant d'identifier les opérateurs et de protéger les données
  • Échelle internationale du sucre intégrée
  • Étalonnage manuel avec plaques de contrôle en quartz
Le contrôle de la température n'est pas nécessaire pour les utilisateurs qui travaillent dans des zones où la température est régulée ou qui peuvent bénéficier de la fonction de compensation de la température.
Parmi les emballages destinés à l'industrie pharmaceutique figurent une plaque de contrôle à quartz conforme aux BPF et aux BPL pour l'étalonnage et une imprimante numérique DP-AD (papier ordinaire) pour l'enregistrement des données.
Certifications: Conformité ICUMSA - Logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR, partie 11.
Informations de livraison: Fourni avec tubes d'observation de 100 mm et 200 mm.