Imprimer
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume fixe ou variable, Transferpettor™
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 586 EUR
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Pipettes monocanal, mécaniques, à volume fixe ou variable, Transferpettor™
Pipettes Pipetteurs
Idéales pour pipeter les milieux de viscosité élevée jusqu'à 140 000 mm²/s ou de densité élevée jusqu'à 13,6 g/cm³ (solutions protéiniques, huiles, graisse, mercure, acide sulfurique), les milieux à haute pression de vapeur jusqu'à 500 mbar (alcools, éthers, hydrocarbures) ou les milieux ayant tendance à mousser (solutions tensioactives).
  • Pour le pipetage de milieux difficiles à pipeter avec les pipettes à déplacement d'air
  • À déplacement positif assurant la reproductibilité des résultats indépendamment de la vitesse de pipetage et des conditions ambiantes
  • Le piston mobile en contact direct avec le liquide essuie parfaitement les parois des capillaires ou pointes jusqu'à la dernière goutte
  • Mouillage résiduel des capillaires ou des pointes minime et pouvant être négligé sauf pour les milieux infectieux ou radioactifs
  • Marquage DE-M, avec certificat de qualité
Informations de commande: à utiliser avec les capillaires, pointes et pistons pour Transferpettor™.