Imprimer
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, mLINE®
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 1200 EUR
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Pipettes multicanaux, mécaniques, à volume variable, mLINE®
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes mLINE® offrent de nouvelles fonctions uniques pour une plus grande exactitude et précision. Elles sont dotées de filtres remplaçables à pointe conique, ce qui permet d'éviter toute contamination et tout endommagement des pipettes.
  • Affichage clair et facile à lire grâce à des chiffres grand format et des petits incréments
  • Équipées de pointes coniques spéciales à ressort (mécanisme Optiload), permettant de charger la pointe avec une force uniforme pour chaque canal sans effort excessif
  • Technologie du piston permettant une force de pipetage minime
  • Gamme de capacités à codage couleur pour faciliter le choix de la pipette et cinq capuchons à codage couleur
  • Isolation thermique des composants internes améliorant la précision et la reproductibilité
  • Autoclavable
Deux types de filtres sont proposés : filtre Safe-Cone Standard et Safe-Cone Plus. Il est recommandé d'utiliser le filtre Standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes, telles que la culture cellulaire, les analyses bactériennes et virales et la biologie moléculaire.
* Safe-Cone Plus