Les méthodes d'hybridation et de lavage varient selon l'application et le choix personnel. Boekel Scientific propose une gamme d'incubateurs à hybridation équipés d'un affichage numérique pour un réglage aisé et reproductible de la température, d'un contrôle de la température proportionnel ou par microprocesseur, d'un temps de chauffe rapide, d'une puissance de chauffe optimisée et d'une convection naturelle ou forcée.
- La convection forcée s'associe à une régulation de température PID pour assurer un chauffage rapide et une excellente stabilité de la température
- Empilable, l'appareil est équipé d'une porte réversible pour réduire l'encombrement
- Minuterie numérique entièrement programmable, jusqu'à 99 heures 59 minutes, et protection contre la surchauffe réglable par l'utilisateur
- Accessoires: carrousels pour tubes, grands flacons ou microplaques, et plate-forme d'agitation pour l'incubation de grands blots dans des conteneurs à fond plat
- Egouttoir amovible en acier inoxydable pour un nettoyage aisé
Four à hybridation rotatif, Big Shot III™. Le four à hybridation Big Shot III™ haute capacité convient aux techniques Southern Blotting et Northern Blotting, aux micro-arrays et à d'autres applications. L'appareil est conçu pour assurer un chauffage rapide, une excellente stabilité de la température et un mélange efficace pour tous les types d'applications d'hybridation et d'incubation.
Four à hybridation rotatif, Little Shot III™. Le four Little Shot III™ à capacité moyenne est disponible avec un éventail complet d'accessoires, afin d'accueillir des récipients de différents formats et types, dans des quantités et avec des orientations variables.
Contrôleur de température PID pour un chauffage rapide et une excellente stabilité de la température
Soulevez le couvercle pour accéder totalement à la chambre de chauffe
Minuterie numérique entièrement programmable, jusqu'à 99 heures 59 minutes
Egouttoir en acier inoxydable
Informations sur les accessoires: Les flacons en verre sont fournis avec des capuchons bleus et des joints toriques en silicone ou des capuchons rouge avec insert en PTFE.
Informations de livraison: le four Big Shot III™ est fourni avec un carrousel rotatif standard, qui peut contenir jusqu'à dix flacons de 35×300 mm ou vingt flacons de 35×150 mm, deux flacons en verre de 300 mm de long et un égouttoir en acier inoxydable. Le four Little Shot III™ est fourni avec un carrousel standard qui contient jusqu'à quatre flacons de 35×300 mm ou de 35×225 mm, ou huit flacons de 35×150 mm ou de 35×100.