Imprimer
Chambres hygrométriques, série HCP
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 8650 EUR
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Chambres hygrométriques, série HCP
Chambres d'essai Chambres d'humidification
Les chambres d'humidification comprennent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable résistants à la corrosion ; elles sont parfaitement adaptées aux tests climatiques à long terme et à température et humidité constantes. Idéales pour les industries agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, biotechnologique et électronique. Les unités comportent un système d'auto-diagnostic avec indication de défaillance pour le contrôle de la température et de l'humidité. La chambre de travail est chauffée sur les six côtés. Ce système de chauffage et le contrôle électronique de l'En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
Gamme de température Température ambiante +7…90 avec contrôle de l'humidité °C Température ambiante +7…90 avec contrôle de l'humidité °C Température ambiante +7…90 avec contrôle de l'humidité °C Température ambiante +7…90 avec contrôle de l'humidité °C
Environmentally Preferable
Stabilité de température (temps) ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Stabilité HR ±0,5% ±0,5% ±0,5% ±0,5%
Gamme d'humidité (HR) 20 - 95 % 20 - 95 % 20 - 95 % 20 - 95 %
Type de convection Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements Compressor cooling and heating elements
Plateaux livrés (max.) 0 (5) 0 (6) 0 (10) 0 (12)
Capacité 56 L 107 L 156 L 241 L
L×P×H int. 400×330×425 mm 560×400×480 mm 560×400×700 mm 600×500×810 mm
L×P×H ext. 559×521×791 mm 719×591×846 mm 719×591×1066 mm 759×691×1176 mm
Puissance nominale 1100 W 1300 W 1500 W 1650 W
Poids 55 kg 75 kg 90 kg 110 kg