Imprimer
Étuves pour séchage des peintures, LUT 6050/LUT 6050 F
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
50040190 50049643 50049644
466-1201EA 9770 EUR
466-1201 466-2510 466-2520
Étuves pour séchage des peintures, LUT 6050/LUT 6050 F
Étuves Étuves standard
Les étuves LUT sont conçues pour le séchage de peintures et autres laques, lorsque les solvants libérés peuvent former une atmosphère explosive (en présence d'une restriction de la quantité maximale de solvant*). La LUT 6050 F est conçue pour une installation dans des zones présentant des risques d'incendie, par exemple lors de la manipulation de laques. La chambre intérieure et tous les accessoires sont en acier inoxydable 1,4301 et les matériaux isolants sont exempts de substances superficiellement actives (sans silicone). Un système d'alimentation en air bien dirigé permet d'éviter la formation de poches de vapeur, l'air frais est filtré et préchauffé avant d'entrer dans la chambre, un ventilateur radial garantissant le mélange efficace de l'air frais chauffé et des vapeurs de solvant.
  • Contrôleur de température à microprocesseur Kelvitron® t
  • Protection contre la surchauffe pour éviter les incendies de l'étuve et de sa charge
  • Alarmes visuelles et sonores
  • Ventilation de la chambre avant chauffage, circulation d'air contrôlée et évacuation de l'air
  • Porte réglable
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 40050 partie 1: IP 22 (LUT 6050), IP 54 (LUT 6050 F)
Les deux modèles sont conformes DIN EN 1539
Informations de livraison: Fournies avec 2 clayettes grillagées chromées et un égouttoir en acier inoxydable.
Attention: * Remarque: solvant inflammable pur (calculé selon EN 1539)