Imprimer
Étuves de séchage à convection forcée, série FD
Fournisseur: Binder
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9010-0130 9010-0194
BIND9010-0130EA 0 EUR
BIND9010-0130 466-3249
Étuves de séchage à convection forcée, série FD
Étuves Étuves standard
Étuves de séchage universelles avec chambres en acier inoxydable, parfaitement adaptées à une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et chimique, en biotechnologie, en médecine et dans les universités. Les étuves sont équipées d'une rampe de programme de température, d'un dispositif de sécurité TWB réglable de classe 2 avec alarme visuelle et d'un système de ventilation ajustable à l'aide d'un clapet d'aération et d'un conduit d'extraction de 50 mm Ø. Rétablissement de la température rapide après ouverture de la porte ou renouvellement d'air.
  • Chambre de préchauffage
En savoir plus