Imprimer
Mixeurs de laboratoire
Fournisseur: WARING BLENDOR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8010EB 8010EG 8010ES 8011EB 8011EG 8011ES LB20EG LB20ES 8011BU
431-9332EA 1160 EUR
431-9332 431-9112 431-9113 431-9333 431-9110 431-9111 431-0106 431-0107 WARI8011BU
Mixeurs de laboratoire
Homogénéisateurs Mixeurs pour laboratoires
Dispositifs fiables équipés de moteurs puissants. Pour un mélange, une dispersion et une émulsification efficaces. Leurs têtes de coupe spéciales et leur fonctionnement à grande vitesse en font des mixeurs de laboratoire adaptés à de nombreuses applications. Deux dispositifs de base avec des capacités de 1 ou 2 l et une grande variété de béchers en acier inoxydable, en verre résistant à la chaleur ou en PC sont disponibles.
Informations de livraison: fourni avec un moteur, une tête de coupe, un bécher et un couvercle.