Imprimer
Bols de broyage pour MM 200 et MM 400
Fournisseur: Retsch GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01.462.0195 02.462.0059 02.462.0119 01.462.0008 01.462.0009 01.462.0113 01.462.0115 01.462.0194 02.462.0051 02.462.0052 02.462.0057 02.462.0061 01.462.0201 01.462.0213 01.462.0214 01.462.0215 01.462.0216 01.462.0217 01.462.0230 01.462.0231 01.462.0232 01.462.0233 01.462.0234 01.462.0235 01.462.0236 01.462.0237 01.462.0238 02.462.0184 01.462.0244
412-3004EA 1860 EUR
412-3004 412-3042 412-3044 412-3063 412-3053 412-3062 412-3052 412-0007 412-3074 412-3034 412-3041 412-3043 412-2119 412-2120 412-2127 412-2126 412-2128 412-2123 412-2112 412-2113 412-2114 412-2118 412-2115 412-2117 412-2116 412-2124 412-2125 412-0165 RETS01.462.0244
Bols de broyage pour MM 200 et MM 400
Pots Bols de broyage
Les bols sont disponibles dans un large éventail de matériaux et de tailles.
  • Les bols des broyeurs MM 200 sont munis d'un couvercle à emboîter, tandis que les bols des broyeurs MM 400 sont munis d''un couvercle à vis étanche. Tous les bols de broyage à couvercle à vis jusqu'à 10 ml, ainsi que le bol de 25 ml en acier inoxydable (412-0014) sont utilisables avec le modèle MM 200.
Attention: * En général, un bol doit être rempli d'1/3 d'échantillon et d'1/3 de billes.