Imprimer
Concasseurs à mâchoires, BB 100, BB 200 et BB 300
Fournisseur: Retsch GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20.053.0001 20.053.0002 20.053.0003 20.053.0007 20.053.0009 20.053.0008 20.053.0018 20.054.1001 20.054.1003 20.054.1013 20.053.0043 20.053.0019 20.059.0001
411-2250EA 27360 EUR
411-2250 RETS20.053.0002 RETS20.053.0003 413-0004 RETS20.053.0009 RETS20.053.0008 RETS20.053.0018 412-0198 RETS20.054.1003 RETS20.054.1013 RETS20.053.0043 RETS20.053.0019 RETS20.059.0001
Concasseurs à mâchoires, BB 100, BB 200 et BB 300
Broyeurs
Robustes et puissants, les concasseurs à mâchoires ont été spécifiquement conçus pour la préparation d'échantillons durs et cassants, par lots ou en continu. Les concasseurs conviennent aux applications telles que les matériaux de construction, la minéralogie, la métallurgie, la céramique et l'analyse environnementale. L'échantillon concassé est recueilli dans un récipient collecteur amovible en acier inoxydable. Les fonctions de sécurité comprennent une trémie avec dispositif anti-projections, ainsi qu'un frein et un interrupteur de sécurité pour un arrêt immédiat lors de l'ouverture de l'appareil.
  • Rendement et degré de concassage élevés
  • L'enceinte de concassage, accessible via un dispositif de fixation rapide, permet un nettoyage et un remplacement faciles des mâchoires
  • Réglage analogique continu de la largeur de la fente pour faciliter la sélection de la finesse et la reproductibilité
  • Mâchoires de concassage disponibles en 4 matériaux
  • Raccord pour l’aspiration de la poussière
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
Informations de commande: Les mâchoires de fractionnement et les plaques d'usure sont également disponibles dans d'autres matériaux, veuillez nous contacter pour plus de détails.
Informations de livraison: Fournis avec mâchoires de concassage, plaques d'usure et récipient collecteur en acier inoxydable.
Attention: * En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument