Imprimer
Microscope droit, F1115
Fournisseur: MOTIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1101001701141 1101001701171 1101001701123 PF5042B201
632-9059EA 47.6 EUR
632-9059 632-9061 632-9062 630-0701
Microscope droit, F1115
Microscopes
Le F1115 est conçu pour des applications dans le secteur de l'enseignement.
  • Haute qualité optique avec objectifs achromatiques
  • Conception robuste adaptée aux étudiants
  • Éclairage LED à faible consommation d'énergie
Informations de livraison: Livré avec une housse de protection.