Imprimer
Microscope adapters for micromanipulators
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5181212.006 5181201.004 5181220.009 5181202.000 5181233.003 5181237.009
631-0217EA 0 EUR
631-0217 631-0213 631-0218 631-0214 631-0224 732-6016
Microscope adapters for micromanipulators
Adaptateurs Adaptateurs, pour connection caméra à microscope
Les adaptateurs de microscope s'utilisent avec les micromanipulateurs InjectMan® NI 2 et TransferMan® NK 2. Le support universel est idéal pour l'installation de manipulateurs sur des microscopes verticaux et microscopes stéréo, indépendamment du trépied pour microscope utilisé.