Imprimer
Chambres d'observation UV, Mini Chromato-Vue®
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95-0072-07 95-0072-01
630-0715EA 894 EUR
630-0715 630-0714
Chambres d'observation UV, Mini Chromato-Vue®
Éclairages Chambres de visualisation UV
La chambre C-10 est conçue pour une utilisation avec les lampes UV compactes (4 W), telles que les modèles UVGL-15 ou UVGL-25, ou les lampes UV portables (6 W), comme le modèle UVGL-58. La chambre C-15G Mini UV associe la chambre C-10 à la lampe UV portable multibandes UVGL-58 (254/365 nm).
  • Filtre pour absorber l'énergie des UV et protéger les yeux des rayons à ondes courtes nocifs
  • Fenêtre de visualisation en caoutchouc doux offrant suffisamment d'espace en cas de port de lunettes
  • Un rideau léger permet de positionner facilement l'échantillon dans la chambre et de le protéger de la lumière extérieure
  • Le panneau inférieur amovible permet de placer la chambre sur des objets imposants ou encombrants pour les études par fluorescence
Intérieur de la chambre (L×l×H): 229×254×178 mm
Extérieur de la chambre (L×l×H): 229×267×305 mm