Imprimer
Lampes sans filtres
Fournisseur: Vilber Lourmat
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
312111531 312121531 312131531
VILB312111531EA 0 EUR
VILB312111531 VILB312121531 VILB312131531
Lampes sans filtres
Éclairages Lampes UV
Disponibles de 6 à 40 W. Les lampes à lumière noire (BL) offrent un rayonnement UV de 365 nm, avec lumière visible.
  • Technologie UV Master® exclusive et radiation UV hautement concentrée
  • Réflecteur Ondulex® pour une irradiation UV optimale
  • Facile à manier grâce au support de pose avec poignée, et support mural (en option)
* Intensité à 1 m