Imprimer
Lampes filtrées pour fluorescence
Fournisseur: Vilber Lourmat
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
311100631 311100611 311100651 311101511 311101521 311121511 311121521 311121531 311121551 311121561 311121571
VILB311100631EA 0 EUR
VILB311100631 VILB311100611 VILB311100651 VILB311101511 VILB311101521 VILB311121511 VILB311121521 VILB311121531 VILB311121551 VILB311121561 VILB311121571
Lampes filtrées pour fluorescence
Éclairages Lampes UV
Les lampes sont disponibles en versions simples ou combinées.
  • Technologie UV Master® exclusive et radiation UV hautement concentrée
  • Réflecteur Ondulex® pour une irradiation UV optimale
  • Facile à manier grâce au support de pose avec poignée, et support mural (en option)
Le filtre minimise l'interférence de la lumière blanche, afin d'améliorer la détection fluorescence faible.