Incubateurs réfrigérés programmables, série MIR, PHCbi
IncubateursIncubateurs réfrigérés
Ces incubateurs réfrigérés sont conçus pour répondre à un grand nombre de besoins en matière d'expérimentation, des cultures de microorganismes aux tests de germination en passant par diverses expériences à température constante. Ils comportent une fenêtre en triple vitrage (qui peut être teinté), un éclairage dans la chambre (15 W) et un chemin de câble de série. MIR-154/MIR-254 uniquement : panneau de commande avec écran LCD. Ventilateur CC prévenant le dessèchement du milieu de culture. Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite. Surveillance à distance avec le logiciel DAQ (acquisition de données). MIR-554 : fonction de diagnostic automatique, programmable à l'aide de trois étapes maximum, 1 - 99 cycles ou illimités. Sauvegarde de la mémoire des programmes pendant ±5 heures.
Contrôle de température exact : ±0,2 °C au niveau de l'élément chauffant, ±1,5 °C (MIR-154 et MIR-254), ±1 °C (MIR-554) au niveau du compresseur
Homogénéité de température dans la chambre : ±0,5 °C
Alarme visuelle et sonore lorsque la température varie de ±2,5 °C. Stockage de programmes en cas de panne de courant. Commutateur de verrouillage de touches pour protection des réglages.
Fonction de diagnostic automatique, programmable avec un maximum de 12 étapes, 1 - 99 cycles ou illimités. Max. 10 programmes mémorisés
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.