Imprimer
Incubateurs à CO₂, BBD 6220 et Cytoperm® 2
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
50047981 51011659 51011660 51020241
390-0172EA 0 EUR
390-0172 390-2430 390-2441 390-0259
Incubateurs à CO₂, BBD 6220 et Cytoperm® 2
Incubateurs Incubateurs CO₂
Ces incubateurs à CO₂ représentent une nouvelle génération d'appareils avec une protection optimale contre la contamination. Ils garantissent une reproductibilité optimale des résultats. Grâce à leurs performances exceptionnelles, le BBD 6220 et le Cytoperm®2 sont parfaitement adaptés à tous les domaines présentant les exigences les plus élevées en termes de protection, de sécurité et de qualité de travail: en laboratoire microbiologique, ainsi que dans les applications de fécondation in vitro, de recherche sur le cancer ou de génie tissulaire. Chaque appareil se distingue par sa fiabilité, sa sécurité et ses propriétés d'application d'une qualité exceptionnelle.
  • Désinfection de la vapeur d'humidité
  • Parois internes sans condensation
  • Désinfection à l'air chaud entièrement automatique
  • Réglage supplémentaire de la teneur en oxygène dans l'atmosphère utile sur le Cytoperm® 2
Vitre de façade de série segmentée en 6 portes étanches pour un accès partiel. Les temps de récupération des valeurs de consigne  après chargement et déchargement sont ainsi considérablement réduits et les risques de contamination minimisés (modèle Cytoperm® 2).
La vapeur d'humidité est désinfectée efficacement par pyrolyse avant de pénétrer dans la chambre. L'ensemble du système de génération de vapeur est donc soumis à une désinfection permanente, ainsi qu'à une routine de désinfection supplémentaire à +180 °C. L'intérieur du modèle BBD 6220 est automatiquement désinfecté à 180 °C sans devoir démonter les sondes. La phase de désinfection en cours est indiquée sur l'affichage d'état. Ensuite, l'appareil rétablit automatiquement les conditions d'incubation initiales.
Le système de chauffage éprouvé par manteau d'air assure la stabilité et l'homogénéité de la température intérieure et des parois. Pour éviter la formation de 'sous-cultures' indésirables, l'intérieur est exempt de condensation, même avec un taux d'humidité élevé. Contrôle du CO₂ : principe de mesure utilisant la conductivité thermique de la cellule avec démarrage automatique et la fonction auto-zéro, possibilité de désinfection par air chaud à 180 °. Echelle de mesure du CO₂ : 0 - 20%, précision de réglage ±0,1% en volume. L'humidité est contrôlée avec réservoir d'eau externe.