Imprimer
Incubateur chauffant programmable, série MIR, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MIR-162 MIR-262 MIR-H263-PE MIR-H163-PE
390-2024EA 2100 EUR
390-2024 390-2025 390-0915 390-0914
Incubateur chauffant programmable, série MIR, PHCbi
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs chauffants avec intérieur en acier inoxydable et finition acrylique anti-rayures comportent un système de contrôle du chauffage PID et de préchauffage de l'air pour offrir des températures haute précision. Ils possèdent une isolation en laine de verre, un système de circulation à convexion naturelle et un dispositif de protection contre les surchauffes pour garantir la sécurité des échantillons et des équipements.
  • Conception avancée : panneau de commande avec clavier et affichage par LED vertes, facile à lire
  • L'heure de début souhaitée est réglée par un démarrage automatique (fonction de retardement)
  • L'alarme de réglage automatique de la température s'active si la température de la chambre s'écarte de ±2,5 °C
  • Fonction d'auto-diagnostic indiqué numériquement l'erreur système pour que l'utilisateur puisse réagir rapidement
Informations de livraison: Les deux unités sont fournies avec deux (MIR-162) ou trois (MIR-262) clayettes en acier inoxydable, et deux pieds réglables.