Imprimer
Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 80
Fournisseur: Seward (FermionX)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 2970 EUR
432-3110 432-3155
Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 80
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de laboratoire. Les machines Stomacher® fonctionnent sous l'action de deux palettes oscillantes entourant l'échantillon contenu dans un sac en plastique stérile.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
Stomacher® 80 microBiomaster, gamme d'échantillons de 250 µl à 80 ml: Le Stomacher® 80 microBiomaster possède un mécanisme de porte ajustable, qui réduit ou augmente le jeu des palettes entre l'échantillon et la porte pendant le traitement. L'opérateur peut ainsi ajuster la pression de mélange en faisant tourner la commande de la porte pendant le fonctionnement de la machine.
Stomacher® 80 Biomaster, gamme d'échantillons de 5 à 80 ml: Le Stomacher® 80 Biomaster est couramment utilisé en biosciences et dans les soins de santé pour le traitement de nombreux échantillons, des tissus végétaux et animaux au kaolin. Il permet de traiter des échantillons biologiques dangereux, ces derniers étant toujours enfermés dans un sac en plastique stérile. Cela permet ainsi d'éviter la libération d'aérosols dans le laboratoire et la contamination croisée des échantillons. Compact, il s'adapte parfaitement aux armoires de sécurité.
Compact, encombrement réduit
Système de préparation polyvalent pour les applications en sciences de la vie
Maximise l'extraction et multiplie par 5000 la récupération et la viabilité des cellules
Traitement d'échantillon sans diluant
The Stomacher® 80 Biomaster is widely used in bioscience and healthcare for processing a range of samples from plant and animal tissue to china clay. It is ideal for processing samples of a biohazardous nature as the sample is contained in a sterile plastic bag at all times. This prevents aerosol release into the lab and cross-contamination of samples. The compact machine fits conveniently into safety cabinets.
Informations de livraison: Les unités sont fournies avec deux prises : EU et UK.