Imprimer
VWR® LB 400, Homogénéiseurs de paillasse, Lab Blender
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-0632EA 3190 EUR
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Homogénéiseurs de paillasse, Lab Blender
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Ces homogénéiseurs compacts et simples d'utilisation, pour des volumes d'échantillon de 50 à 400 ml, sont efficaces aussi bien avec des échantillons solides que liquides, dans des sachets stériles (ordinaires ou à filtre).
  • Extraction optimale de micro-organismes
  • Préparation des échantillons pour analyse rapide, élimination des opérations de nettoyage complexes
  • Porte en acier inoxydable à ouverture intégrale, ce qui facilite le nettoyage de la chambre d'homogénéisation
  • Sûrs et hygiéniques: minimisation du risque d'infection, absence de risque de contamination croisée
  • Amortisseurs de chocs ultra-résistants
Max./min. temperature: 40/5 °C