Imprimer
Tubes jetables pour moteur de tubes ULTRA-TURRAX® et contrôle du moteur de tubes ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 303 EUR
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Tubes jetables pour moteur de tubes ULTRA-TURRAX® et contrôle du moteur de tubes ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Les tubes ST-20 et ST-50 comprennent un tube, un dispositif d'agitation et une fermeture.
  • Idéaux pour le mélange, l'agitation et les extractions
  • Conviennent à la préparation des suspensions d'échantillons solides et des analyses de solubilité pour les produits pharmaceutiques
  • Tubes de 20 et 50 ml
Les tubes DT-20 et DT-50 comprennent un tube, un dispositif de dispersion et une fermeture.
Idéaux pour la dispersion, l'homogénéisation et les suspensions
Conviennent à l'utilisation en pharmacocinétique, études de métabolisme et diagnostic
Tubes de 20 et 50 ml
Les tubes à billes de broyage BMT-20-G et BMT-50-G comprennent un tube, des billes (G=verre) et une fermeture.
Idéaux pour le broyage sec des échantillons secs et cassants (par exemple, kaolin, gypse, pigments colorés, comprimés)
Conviennent à la macération de cellules et au traitement des matières mélangées avec des liquides
Tubes de 20 et 50 ml
Informations de commande: d'autres tubes sont disponibles, y compris des versions stériles (stérilisés aux rayons gamma) et des tubes avec fermetures à membrane perforable (M) pour le dosage et l'échantillonnage.