Imprimer
Éléments de dispersion à usage unique, pour T 10 basic, T 18 digital et T 25 digital
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 379 EUR
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Éléments de dispersion à usage unique, pour T 10 basic, T 18 digital et T 25 digital
Homogénéisateurs Outils de dispersion
Les éléments de dispersion en plastique à usage unique sont parfaits pour les applications n'autorisant aucune contamination croisée. Les éléments de dispersion peuvent être jetés après une seule utilisation ou réutilisés plusieurs fois si l'application le permet (avec un nettoyage approfondi et/ou un passage en autoclave). Ils sont parfaits pour l'homogénéisation d'échantillons tissulaires et particulièrement adaptés aux analyses PCR.
  • Faciles à utiliser et autoclavables (maximum 5 fois, aucune garantie implicite)
  • Matières plastiques utilisées approuvées par la FDA
  • Matières plastiques solides utilisables pour le chauffage de milieux jusqu'à 100 °C
  • Outils faciles à démonter
Informations de livraison: Fournis avec 1 tube jetable.