Imprimer
Disperseurs, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 3020 EUR
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Disperseurs, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle pour statif, pour volumes de 1 à 2 000 ml. Les disperseurs T25 sont parfaitement adaptés aux applications telles que l'homogénéisation d'échantillons d'eaux usées et utilisables dans des réacteurs de laboratoire pour des tâches de dispersion sous vide/pression et pour la préparation d'échantillons dans des diagnostics médicaux.
  • Affichage numérique pour la surveillance précise des vitesses définies et réelles
  • Grand choix de tiges de dispersion adaptées à votre application
  • Configurations rotor-stator établies pour assurer des résultats uniformes
  • Protection anti-surcharge du moteur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP20
Informations de commande: Fournis sans tige de dispersion, ni accessoire (à commander séparément).