Imprimer
Plaques chauffantes
Fournisseur: Cole Parmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04807-80 04807-70 04807-66
STUA04807-80EA 2150 EUR
STUA04807-80 STUA04807-70 STUA04807-66
Plaques chauffantes
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Plaques en céramique ou en alliage d'aluminium/silicium.
  • Témoin lumineux de sécurité restant allumé au-dessus de 50 °C
Céramique: excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile et température max. plus élevée.
Alliage d'aluminium: économique et montée rapide en température.