Imprimer
Régulateurs de température
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9700140 9700160
620-8113EA 1620 EUR
620-8113 620-8114
Régulateurs de température
Contrôleurs Contrôleurs de température
Peuvent être employés pour résoudre différents problèmes de régulation, de mesure, de contrôle et de sécurité. Utilisation typique: manteaux chauffants, bains et rubans chauffants.
  • Affichage (LED) et clavier protégé contre les éclaboussures
  • Pour la sécurité une fonction d'avertissement de dépassement de température avec signal acoustique intermittent est intégré
  • Interface RS232 pour communication avec un ordinateur
Modèle LC4.
Prise pour chauffage 230 V/2 kW.
Relais programmable LC6.
LCD-dialog-display and multi-display (LED)
Connections for two working sensors and one safety sensor
Analogue connection for temperature recorder and external programmer
Integrated programmer: 6×60 steps
Prise pour chauffage 230 V/3 kW.