Imprimer
Brûleur à cartouche
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1420 1425
451-2200EA 73.3 EUR
451-2200 451-0163
Brûleur à cartouche
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Brûleur en acier inoxydable pour mélange propane/butane. Pour températures jusqu'à 1400 °C.
  • Régulation d'air et robinet à pointeau
Ø×H : 105×215 mm
Ø×h: 105×215 mm
Informations de livraison: Supplied with cartridge, refill as accessory.