Imprimer
Lampe à souder, X 2000
Fournisseur: CAMPING GAZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2201877 2201878
CAMP2201877EA 40.4 EUR
CAMP2201877 CAMP2201878
Lampe à souder, X 2000
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Multi-purpose blowtorch for soft and hard soldering and many other applications.
  • Avec cloche de protection de la cartouche en acier
  • Consommation 140 g/h
  • S'utilise et se règle d'une seule main
Butane cartridge available separately.
Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g