Imprimer
Becs Bunsen
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1000 1001 1010 1011 1030 1031 1050 1010/1 1011/1
451-0075EA 37.1 EUR
451-0075 451-0076 451-0077 451-0078 451-0079 451-0080 451-0083 451-1367 451-1368
Becs Bunsen
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
En laiton nickelé, pied en fonte.
  • Anneau de régulation d'air
Hauteur: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Ø tête: 17 mm (14 mm pour les modèles propane)