Imprimer
Brûleur Teclu, avec robinet à pointeau, 1300 °C
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7400 7410
451-0006EA 200 EUR
451-0006 451-0007
Brûleur Teclu, avec robinet à pointeau, 1300 °C
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
En laiton nickelé - Version DIN 30665
  • Robinet à pointeau
  • Veilleuse et régulation d'air
Ø brûleur : 13 mm
Ø socle: 76 mm
Ø tubes externes : 10 mm
Hauteur: 180 mm