Imprimer
Micro-brûleur bunsen, avec robinet à pointeau, 1000 °C
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7300 7310
451-0001EA 73.6 EUR
451-0001 451-0002
Micro-brûleur bunsen, avec robinet à pointeau, 1000 °C
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
En laiton nickelé.
  • Température max.: 1000 °C
  • Avec régulateur d'air
  • Ø extérieur tubulure: 10 mm
Hauteur: 90 mm
Ø brûleur: 8 mm