Imprimer
Brûleurs Bunsen, avec robinet à pointeau, 1300 °C
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7330 7340 7330F
451-0003EA 131 EUR
451-0003 451-0004 BOCH7330F
Brûleurs Bunsen, avec robinet à pointeau, 1300 °C
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
En laiton nickelé - Version DIN 30665.
  • Température max.: 1300 °C
  • Veille permanente et régulation d'air avec robinet à pointeau
  • Accepte des tubes de Ø de 10 mm
Hauteur: 160 mm
Ø tête: 13 mm