Imprimer
Table de pesée, pour microbalances et balances analytiques
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
YWT03 YWT09
611-1131EA 2700 EUR
611-1131 611-1702
Table de pesée, pour microbalances et balances analytiques
Mobilier Tables
Les microbalances et les balances analytiques hautes performances doivent être placées dans un environnement présentant des vibrations d'interférence minimes, pour une stabilisation rapide et une lecture facile. La table de pesée YWT09 présente une structure robuste avec plateau en granit.
  • Surfaces faciles à nettoyer
  • Temps de stabilisation très courts
Informations de commande: Assembly is not included.