Imprimer
Rangements fixes, armoires et vitrines
Fournisseur: EQUIP LABO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8636 8634 8635
132-2726EA 1570 EUR
132-2726 132-2724 132-2725
Rangements fixes, armoires et vitrines
Mobilier Armoires de stockage
Armoires en mélaminé avec une face suragglomérée. Finition coloris gris avec poignées blanches. Socle métallique avec vérin de réglage.
Armoire vitrine (livrée montée en 2 parties):
Partie basse: portes pleines, une étagère réglable (hauteur partie basse: 900 mm)
Partie haute: portes vitrée coulissantes, deux étagères réglables (hauteur partie haute: 1100 mm)
Charge maximum par étagère: 15 kg
Armoire à portes pleines (livrée à monter:
4 étagères
Charge maximale par étagère: 30 kg
Armoire à portes pleines (livrée montée):
2 tiroirs verticaux montés sur des bras téléscopiques (charge maximale d'un tiroir: 90 kg), soit 15 kg par étagère
2 étagères fixes à bords relevés et 4 étagères mobiles à bords relevés (par tiroir)
Partie haute à fixer impérativement au mur (point de fixation)