Imprimer
Armoires avec étagères, Metromax
Fournisseur: Metro International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MX74P/MX1848G MX74P/MX1860G MX74P/MX2460G
132-3902EA 1730 EUR
132-3902 132-3903 132-3907
Armoires avec étagères, Metromax
Mobilier Étagères
Construction robuste en polymère, bords en acier inoxydable
  • Avec quatre étagères chacune configurée individuellement et facile à nettoyer
  • Capacité de charge : d'environ 270 kg à 360 kg, selon la taille des armoires avec étagères