Imprimer
Robinets
Fournisseur: EQUIP LABO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4733 4735 4759 4768 4770 4763 4773 4771 4761 4767 4731
132-2705EA 44.4 EUR
132-2705 132-2706 132-2707 132-2711 132-2712 132-2709 132-2714 132-2713 132-2708 132-2710 132-2704
Robinets
Robinets et éviers Robinets
Les robinets sont de 3 types:
  • Robinets pour eau dure et déminéralisée
  • Robinets pour gaz combustibles
  • Robinets pour air, gaz comprimé et vide
Flexible droit longueur 80 cm, extérieur tresse inox, intérieur gaine néoprène. Adapté à robinetterie sur table (pour eau froide, eau chaude, air comprimé). Sortie par écrou 15/21 femelle pour raccordement sur attente 15/21 (1/2'') mâle au pas du gaz.
Flexible coudé mêmes caractéristiques que les flexibles droits mais adapté à robinetterie sur dosseret (pour eau froide, eau chaude, air comprimé).
Informations de commande: Différentes prises individuelles et en bande sont disponibles sur demande.
Attention: * Tous ces robinets sont disponibles en version sur table.